Merck
GBL712222
Grace Bio-Labs HybriSlip hybridization cover
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 0.25 mm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
coverslide, hydrophobic coverslip, nuclease free coverslip, thin plastic coverslip
NACRES:
NB.22
material
colorless
polycarbonate
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 712222
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 0.25 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GBL714022GBL716024GBL716022
material
colorless , polycarbonate
material
colorless , polycarbonate
material
colorless , polycarbonate
material
colorless , polycarbonate
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 0.25 mm
L × W × thickness
22 mm × 40 mm × 0.25 mm
L × W × thickness
24 mm × 60 mm × 0.25 mm
L × W × thickness
22 mm × 60 mm × 0.25 mm
General description
HybriSlip ideally suited for in situ hybridization, in situ PCR and hybridization to genomic arrays on glass slides.
HybriSlips are flexible, thin (0.25 mm) covers that minimize fluid friction and facilitate uniform reagent distribution. RNase free, hydrophobic covers will not trap or bind probes to their surfaces like coverglass. Product is ready-to-use without pretreatment. Working surfaces are protected with clean release liners to prevent RNase contamination. HybriSlips remain flat and will not curl, even at high temperatures.
  • RNase and DNase free
  • Hydrophobic
  • Disposable
  • Will not chip or break
Legal Information
HybriSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA