Documentos
HS4283P
Microtube Storage Box
to hold, 50 tube(s), white expanded polystyrene rack
material
white expanded polystyrene rack
feature
to hold 50 tube(s)
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4283P
L × W × H
210 mm × 110 mm × 71 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
HS120043HS120204HS120202
vibrant-m
HS4283P
Microtube Storage Box
vibrant-m
HS120043
Microtube Storage Box
vibrant-m
HS120204
Microtube Storage Box
vibrant-m
HS120202
Microtube Storage Box
packaging
pack of 10 ea
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
material
white expanded polystyrene rack
material
black polypropylene
material
orange polypropylene
material
green polypropylene
feature
to hold 50 tube(s)
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
L × W × H
210 mm × 110 mm × 71 mm
L × W × H
5.6 in. × 6 in. × 2.2 in.
L × W × H
-
L × W × H
-
General description
The Foam Tube Rack provides high storage with minimal footprint.
Features and Benefits
  • Two-piece racks are constructed of expanded polystyrene (EPS) foam
  • Lightweight microtube racks are ideal for long-term studies or tube storage
  • Extra spacing between wells allows for easy gripping with fingertips
  • Racks stack securely with nesting features on lid and base
  • Store down to temperatures of -80°C. Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
  • Not recommended for autoclaving
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA