SAB5700415
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCL2-S70 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
Bcl-2, PPP1R50, BCL2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
22
26
species reactivity
human, rat
concentration
0.49 mg/ml
application(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BCL2(596)
General description
This gene encodes an integral outer mitochondrial membrane protein that blocks the apoptotic death of some cells such as lymphocytes. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S70 of human Bcl-2 (NP_000624.2).
Physical form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Storage and Stability
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.