SAB5700508
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PI3KP85α/γ/β-Y467/Y199/Y464 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
PIK3R2, PIK3R1, PIK3R3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
42-54
81-84
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
0.9mg/ml
application(s)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PIK3R1(5295)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y467/Y199/Y464 of human p85-alpha (NP_852664.1).
Physical form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Storage and Stability
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.