SAB5700538
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-JAK2-Y1007 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
JTK10, THCYT3, JAK2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
130
species reactivity
human
concentration
1.07mg/ml
application(s)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAK2(3717)
General description
This gene product is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways. It has been found to be constituitively associated with the prolactin receptor and is required for responses to gamma interferon. Mice that do not express an active protein for this gene exhibit embryonic lethality associated with the absence of definitive erythropoiesis.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1007 of human JAK2
Physical form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Storage and Stability
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.