SAB5700554
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MCL1-T163 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
EAT, MCL1L, bcl2-L-3, BCL2L3, MCL1, Mcl-1, TM, mcl1/EAT, MCL1-ES, MCL1S
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
37
species reactivity
human, mouse
concentration
0.80mg/ml
application(s)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MCL1(4170)
General description
This gene encodes an anti-apoptotic protein, which is a member of the Bcl-2 family. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The longest gene product (isoform 1) enhances cell survival by inhibiting apoptosis while the alternatively spliced shorter gene products (isoform 2 and isoform 3) promote apoptosis and are death-inducing.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around T163 of human MCL1.
Physical form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Storage and Stability
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.