Merck
Todas las fotos(6)
Documentos
SAB5701403
Sigma-Aldrich
Anti-α-Actin-1 (ATCA1) antibody produced in rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
0.37 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
A2066SAB5701411SAB5700835
Gene Information
human ... Actin (Alpha-Actin)(58)
Gene Information
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Gene Information
human ... Actin(58)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
UniProt accession no.
P68133
UniProt accession no.
P68133
UniProt accession no.
P68133
UniProt accession no.
P62736
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?  
Give our Product Selector Tool a try.
General description
The product encoded by this gene belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actins being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. This actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Mutations in this gene cause nemaline myopathy type 3, congenital myopathy with excess of thin myofilaments, congenital myopathy with cores, and congenital myopathy with fiber-type disproportion, diseases that lead to muscle fiber defects. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human α-Actin-1 (ACTA1)
Physical form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA