SBP3500249

Sigma-Aldrich

Slitrk5 Blocking Peptide for SAB3500249

En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

Quality Level

biological source

synthetic

form

liquid

species reactivity

mouse, rat, human

concentration

200 μg/mL

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Immunogen

14 amino acids near the center of human Slitrk5.

Application

Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.

Linkage

This peptide blocks the action of antibody SAB3500249.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.