SBP3500917
Sigma-Aldrich
SARS Matrix Blocking Peptide for SAB3500917
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
synthetic
form
liquid
species reactivity
virus
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
14 amino acids near the amino terminus of SARS M protein.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500917.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.