SCP0027
Sigma-Aldrich
BAM 6-22
≥95% (HPLC)
Empirical Formula (Hill Notation):
C103H151N33O25S1
Peso molecular:
2283.57
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
WGK Germany
-
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.