SIAL0488
Sigma-Aldrich
Sigma® cryogenic vial
capacity 2 mL, Internal thread, sterile
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
sterility
sterile; irradiated (Radiation Sterilization. Sterility Assurance Level: SAL 10^5)
sterile
feature
graduated
Internal thread
seal washer
packaging
pack of 10 × 50 ea
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
mfr. no.
Corning
Sigma-Aldrich
parameter
-196 °C min. temp.
capacity
2 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to -196 °C. Vials have a silicone washer for a secure seal. Vials can be color-coded with inserts. All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation.
Legal Information
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.