SIAL1486
Sigma-Aldrich
Sigma® serological pipette
capacity 2 mL, individually wrapped, paper/poly, sterile
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
individually wrapped paper/poly
packaging
pack of 1000 ea
mfr. no.
Sigma-Aldrich
graduations and accuracy measuring range
1-100 mL
L
277 mm
capacity
2 mL
color
green color-coded stripe
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Sigma serological pipettes paper/plastic wrapping allows for easy opening by either pop-through or peel-apart techniques. It is also ideal for sterile cell culture and/or tissue culture applications, especially while wearing latex gloves, as the wrap reduces static cling.
These Sigma pipets are sterile, individually wrapped serological pipets designed to afford optimal conditions for aspetic cell/tissue culture techniques.
  • Color-coding on paper allows easy size identification
  • Paper/plastic wrap allows full view
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing
  • Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Lot numbers printed on each pipet wrapper
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Legal Information
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.