SMB00098
Sigma-Aldrich
5-Glucopyranosyloxy-3′,4′,7-trihydroxyneoflavone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H20O11
Número de CAS:
Peso molecular:
448.38
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC@H1OC@@H(Oc2cc(O)cc3OC(=O)C=C(c4ccc(O)c(O)c4)c23)C@H(O)C@@H(O)C@@H1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-15-18(27)19(28)20(29)21(32-15)31-14-5-9(23)4-13-17(14)10(6-16(26)30-13)8-1-2-11(24)12(25)3-8/h1-6,15,18-25,27-29H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
VAPVFWUBNBLVMB-CMWLGVBASA-N
Categorías relacionadas
General description
Natural product derived from plant source.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.