SMB00185
Sigma-Aldrich
Quadrangolin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
250.33
MDL number:
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)C@@H1CCC@@2(C)CCCC(=C)C@@H2C@H1O
InChI
1S/C16H24O3/c1-10-6-5-8-16(3)9-7-12(14(17)13(10)16)11(2)15(18)19-4/h12-14,17H,1-2,5-9H2,3-4H3/t12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI key
QKJPFZYODFIADE-KNCOVGOOSA-N
Categorías relacionadas
General description
Natural product derived from plant source.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.