SMB00236

Sigma-Aldrich

Bidwillon A

≥95% (LC/MS-ELSD)

Empirical Formula (Hill Notation):
C25H28O5
Peso molecular:
408.49
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

assay

≥95% (LC/MS-ELSD)

form

solid

storage temp.

−20°C

SMILES string

C\C(C)=C\Cc1cc2C(=O)C(COc2c(C\C=C(\C)C)c1O)c3ccc(O)cc3O

InChI

1S/C25H28O5/c1-14(2)5-7-16-11-20-24(29)21(18-10-8-17(26)12-22(18)27)13-30-25(20)19(23(16)28)9-6-15(3)4/h5-6,8,10-12,21,26-28H,7,9,13H2,1-4H3

InChI key

QUBRRXBPXPHDJO-UHFFFAOYSA-N

Categorías relacionadas

General description

Natural product derived from plant source.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.