SMB00398
Sigma-Aldrich
Cornin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Verbenalin, Verbenaloside
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H24O10
Número de CAS:
Peso molecular:
388.37
Beilstein/REAXYS Number:
57895
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@@H](C)CC(=O)[C@]1([H])C(=CO[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-3-8(19)11-7(15(23)24-2)5-25-16(10(6)11)27-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)26-17/h5-6,9-14,16-18,20-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,9+,10+,11-,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
InChI key
HLXRWTJXGMHOFN-XJSNKYLASA-N
Categorías relacionadas
Packaging
5 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
Cornin is an iridoid glucoside with hepato-protective and sleep promoting properties.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.