SMB00401
Sigma-Aldrich
β-Gal-PEG3-Azide
Sinónimos:
2-{2-2-azidoethoxyethoxy}ethyl β-D-galactopyranoside, (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-galactopyranoside
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H23N3O8
Número de CAS:
Peso molecular:
337.33
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC@H1OC@@H(OCCOCCOCCN=N+=N-)C@H(O)C@@H(O)C@H1O
InChI
1S/C12H23N3O8/c13-15-14-1-2-20-3-4-21-5-6-22-12-11(19)10(18)9(17)8(7-16)23-12/h8-12,16-19H,1-7H2/t8?,9-,10-,11?,12+/m0/s1
InChI key
ABBZTEUICIJBPU-MUVKAJBYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
25 mg in poly bottle
Biochem/physiol Actions
β-Gal-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.