SMB00410
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl α-rhamnoside
≥95%
Sinónimos:
α-L-Rha-Et-N3, 2-Azidoethyl α-L-rhamnopyranoside
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H15N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
233.22
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC@H1C@H(O)C@@H(O)C@@H(O)C@H(OCCN=N+=N-)O1
InChI
1S/C8H15N3O5/c1-4-5(12)6(13)7(14)8(16-4)15-3-2-10-11-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3/t4?,5-,6-,7?,8+/m0/s1
InChI key
JONLNJKPNQVZQA-IKFUSPTMSA-N
Packaging
25 mg in poly bottle
Biochem/physiol Actions
2-Azidoethyl α-rhamnoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.