SMB00542
Sigma-Aldrich
Polygalatenoside A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Empirical Formula (Hill Notation):
C19H26O11
Número de CAS:
Peso molecular:
430.40
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2CO[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C19H26O11/c20-6-10-13(21)14(22)11(7-27-10)29-19-17(25)16(24)15(23)12(30-19)8-28-18(26)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-17,19-25H,6-8H2/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19+/m1/s1
InChI key
RXRSNDCGNOOFLH-VZNNHAMSSA-N
Categorías relacionadas
General description
Natrual product derived from plant source.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.