SMB00545
Sigma-Aldrich
Skullcapflavone II
≥90% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
5-hydroxy-2-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one
Empirical Formula (Hill Notation):
C19H18O8
Número de CAS:
Peso molecular:
374.34
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(O)C=CC=C2OC)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1OC
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-7-5-6-9(20)13(11)12-8-10(21)14-15(22)17(24-2)19(26-4)18(25-3)16(14)27-12/h5-8,20,22H,1-4H3
InChI key
GMQFOKBGMKVUQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Natrual product derived from plant source.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.