SMB00904
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphoxylose sodium salt
Sinónimos:
Uridine 5′-diphosphoxylose sodium salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H20N2O16P2Na2
Peso molecular:
580.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.