SMB01028
Sigma-Aldrich
Diderroside
new
≥85% (LC/MS-UV)
Empirical Formula (Hill Notation):
C19H28O13
Número de CAS:
Peso molecular:
464.42
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Diderroside is a known iridoid with antitrypanosomal activty.
Natural product derived from plant source.
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Luz Margarita Cardona Zuleta et al.
Phytochemistry, 64(2), 549-553 (2003-08-29)
Three seco-iridoids 7-methoxydiderroside, 6'-O-acetyldiderroside and 8-O-tigloyldiderroside, were isolated from the wood bark of Calycophyllum spruceanum together with the known iridoids loganetin, loganin and the seco-iridoids secoxyloganin, kingiside and diderroside. Their structures were elucidated by means of NMR and MS spectral...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.