SML0114
Sigma-Aldrich
2002-G12
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-benzene-1,2-diylbis(1H-benzimidazol-6-amine), 2,2′-(1,2-phenylene)bis(1H-benzodimidazol-5-amine), 2,2′-benzene-1,2-diylbis(1H-benzimidazol-5-amine), 2-2-(6-amino-1H-benzimidazol-2-yl)phenyl-1H-benzimidazol-5-amine
Empirical Formula (Hill Notation):
C20H16N6
Número de CAS:
Peso molecular:
340.38
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2nHc(nc2c1)-c3ccccc3-c4nc5cc(N)ccc5nH4
InChI
1S/C20H16N6/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-19(23-15)13-3-1-2-4-14(13)20-24-16-8-6-12(22)10-18(16)26-20/h1-10H,21-22H2,(H,23,25)(H,24,26)
InChI key
ZJSIITUXTQETKU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
2002-G12 binds Aβ peptide and was shown to inhibit Aβ42-induced killing of PC12 cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Codes
Xn
Risk Statement
22-36/37/38
Safety Statement
26
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.