SML0392

Sigma-Aldrich

Dexpramipexole dihydrochloride

≥98% (HPLC)

Sinónimos:
KNS 760704, (R)-Pramipexole dihydrochloride, RPPX, R-(+)-Pramipexole dihydrochloride, SND 919CL2X, (R)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride // (R)-Pramipexole dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H17N3S · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
284.25
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

Quality Level

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

optical activity

[α]/D 60 to 70°, c = 1 in methanol

storage condition

desiccated

color

white to beige

solubility

H2O: >15 mg/mL

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

SMILES string

Cl.Cl.CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1

InChI

1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m1../s1

InChI key

QMNWXHSYPXQFSK-XCUBXKJBSA-N

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Packaging

10, 50 mg in glass bottle

Biochem/physiol Actions

R-(+)-Pramipexole is a neuroprotective agent; weak non-ergoline dopamine agonist. R-(+)-Pramipexole has been found to have neuroprotective effects and is being investigated for treatment of ALS. It reduces mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production, inhibits the activation of apoptotic pathways, and increase cell survival in response to a variety of neurotoxins and β-amyloid neurotoxicity. Compared to the S-(-) isomer, R-(+)-Pramipexole has much lower dopamine agonist activity.

Other Notes

Air Sensitive

pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

Hazard Codes

Xi

Risk Statement

36/37/38

Safety Statement

26

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Artículos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
Más información

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.