SML0575
Sigma-Aldrich
BRD9539
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Benzoylamino)-1-(3-phenylpropyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C24H21N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
399.44
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2n(CCCc3ccccc3)c(NC(=O)c4ccccc4)nc2c1
InChI
1S/C24H21N3O3/c28-22(18-11-5-2-6-12-18)26-24-25-20-16-19(23(29)30)13-14-21(20)27(24)15-7-10-17-8-3-1-4-9-17/h1-6,8-9,11-14,16H,7,10,15H2,(H,29,30)(H,25,26,28)
InChI key
WPXMEOBILYVKBC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
BRD9539 is a very specific inhibitor of the enzymatic activity of histone methyltransferase G9a. The compound has poor activity in cell based assays.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Codes
Xn
Risk Statement
22
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.