SML0598
Sigma-Aldrich
SDZ 220-581 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-α-Amino-2-chloro-5-(phosphonomethyl)1,1-biphenyl-3-propanoic acid hydrochloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C16H17ClNO5P · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
406.20
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
α/D -5 to -8°, c = 1 in 1 M HCl
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(C@@H(N)CC1=CC(C2=CC=CC=C2Cl)=CC(CP(O)(O)=O)=C1)=O.Cl
InChI
1S/C16H17ClNO5P.ClH/c17-14-4-2-1-3-13(14)12-6-10(8-15(18)16(19)20)5-11(7-12)9-24(21,22)23;/h1-7,15H,8-9,18H2,(H,19,20)(H2,21,22,23);1H/t15-;/m0./s1
InChI key
WSYIMHDAUSNYSF-RSAXXLAASA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
SDZ 220-581 is a competitive NMDA receptor antagonist that penetrates the blood brain barrier. ISDZ 220-581 selectively blocks the glutamate recognition-site of the NMDA receptor and reduces prepulse inhibition (PPI). SDZ 220-581 reduces prepulse inhibition (PPI) and has an ED50 of less than 3.2 mg/kg for protection against MES-induced seizures.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Target Organs
Respiratory system
Hazard Codes
Xi
Risk Statement
36/37/38
Safety Statement
26
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.