SML0625
Sigma-Aldrich
AC253 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Amylin Antagonist AC253
Empirical Formula (Hill Notation):
C122H196N40O39 · xC2HF3O2
Peso molecular:
2847.11 (free base basis)
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Gly-Arg-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Arg-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
Packaging
1 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
AC253 is an antagonist of Amylin, one of the peptides in the Calcitonin-gene related peptide (CGRP) family. In recent studies. AC253 restored memories in brain cells taken from animals used as models of Alzheimer′s disease. Application of AC253 significantly enhanced long-term potentiation (LTP) when given to 6- to 12-month-old TgCRND8 mice that normally show blunted LTP. In other studies, AC25 neutralized the depressant effects of Aβ(1-42) on hippocampal LTP without affecting baseline transmission or LTP on its own.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.