SML0637
Sigma-Aldrich
BD750
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-Benzothiazolyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H13N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
271.34
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
BD750 is a benzothiazole derivative that inhibits proliferation of T-cells by a mechanism that involves inhibition of STAT5 phosphorylation and expression of cyclin D3 and CDK6. In the presence of BD750, human and mouse T cells stimulated with anti-CD3/CD28, alloantigen, PMA or ConA undergo G0/G1 cell cycle arrest, but express CD25 and CD69 and secrete IL-2 and IL-4. BD750 inhibits delayed-type hypersensitivity in mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the JAKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
RIDADR
UN 2811 6.1 / PGIII
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to JAKs for your research needs.
Más información
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.