SML0781
Sigma-Aldrich
NSC109555
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-Carbonylbis(imino-4,1-phenyleneethylidyne)-bis-Hydrazinecarboximidamide methanesulfonate (1:2)
Empirical Formula (Hill Notation):
C19H24N10O · 2CH3SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
600.67
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H24N10O.2CH4O3S/c1-11(26-28-17(20)21)13-3-7-15(8-4-13)24-19(30)25-16-9-5-14(6-10-16)12(2)27-29-18(22)23;2*1-5(2,3)4/h3-10H,1-2H3,(H4,20,21,28)(H4,22,23,29)(H2,24,25,30);2*1H3,(H,2,3,4)/b26-11+,27-12+;;
InChI key
HXDBGZUARNKHBV-XMDRLFCYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
NSC109555 is a selective inhibitor of Chk2 (IC50 = 310 nM). The compound is reversible and competitive for ATP, and displays little or no activity against other related kinases, including Chk1, at concentrations up to 10 μM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Csk page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Artículos
The C-terminal c-Src kinase (Csk) is a 50-kDa cytosolic tyrosine kinase expressed in all examined cell types
Más información
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.