SML0811
Sigma-Aldrich
SUN
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
151.12
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL (warmed; mostly soluble with heating)
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
InChI key
MMAIBGHDBYQYDI-UHFFFAOYSA-N
Packaging
10, 50 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
SUN is am orally active and potent DAAO (DAO) inhibitor, which increases D-serine cerebellar and plasma concentrations. SUN was effective in rat models of neuropathic and inflammatory pain.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Target Organs
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.