SML0820
Sigma-Aldrich
HJC0350
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,4-Dimethyl-1-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl-1H-pyrrole
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H19NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
277.38
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
HJC0350 is a potent inhibitor of the Exchange Protein directly Activated by cAMP (EPAC) family member EPAC2. HJC0350 blocks EPAC2 in enzymatic and cell-based assays, with no detectable acitivity against EPAC1, or protein kinase A (PKA).
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.