SML0859
Sigma-Aldrich
WDR5-0103
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Methyl 3-(3-methoxybenzamido)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate, 3-(3-Methoxybenzoyl)amino-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-benzoic acid methyl ester
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H25N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
383.44
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
WDR5-0103 is a WD40-repeat antagonist that binds to WDR55 central cavity. WDR5-0103 inhibits MLL1 histone methyltransferase activity in vitro through disruption of the interaction of MLL with WDR5.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Codes
N
Risk Statement
50/53
Safety Statement
60-61
RIDADR
UN 3077 9 / PGIII
WGK Germany
3
Certificado de Análisis
Jimsheena V Karakkat et al.
Nucleic acids research, 47(19), 10086-10103 (2019-09-19)
The metabolic sensor Per-Arnt-Sim (Pas) domain-containing serine/threonine kinase (PASK) is expressed predominantly in the cytoplasm of different cell types, although a small percentage is also expressed in the nucleus. Herein, we show that the nuclear PASK associates with the mammalian...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.