SML0871

Sigma-Aldrich

NeuroSensor 521

≥98% (HPLC)

Sinónimos:
7-Diethylamino-3-formyl-4-(4’-methoxyphenyl)coumarin
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
351.40
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

Quality Level

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

storage condition

protect from light

color

yellow to orange

solubility

DMSO: 10 mg/mL, clear

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

Packaging

5, 25 mg in glass bottle

Biochem/physiol Actions

NeuroSensor 521 is a fluorescent turn-on sensor designed for the selective visualization of norepinephrine over epinephrine in fixed and live cells and the fluorescence is not affected by fixation. NeuroSensor 521 binds to all primary amines, but binds catecholamines such as dopamine and norepinephrine more tightly than other biogenic amines such as glutamate and does not interact with secondary amines such as epinephrine. Because of the spectral properties of NeuroSensor 521, the unbound and bound states can be monitored using 440 and 488 nm excitation, respectively. In chromaffin cells NeuroSensor 521 stained the norepinephrine-containing cells preferentially over epinephrine-containing cells under identical conditions.

Other Notes

Light sensitive and air sensitive

pictograms

Skull and crossbones

signalword

Danger

hcodes

RIDADR

UN 2811 6.1 / PGIII

WGK Germany

3

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.