SML1021
Sigma-Aldrich
BC-1258
Sinónimos:
N,N′-Bis-(4-thiazol-2-yl-benzyl)-ethane-1,2-diamine
Empirical Formula (Hill Notation):
C22H22N4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
406.57
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C2=NC=CS2)=CC=C(CNCCNCC3=CC=C(C4=NC=CS4)C=C3)C=C1
InChI
1S/C22H22N4S2/c1-5-19(21-25-11-13-27-21)6-2-17(1)15-23-9-10-24-16-18-3-7-20(8-4-18)22-26-12-14-28-22/h1-8,11-14,23-24H,9-10,15-16H2
InChI key
FRTSLZJCGAFSET-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BC-1258 is a potent activator of unique E3 ligase F-box/LRR-repeat protein 2 (FBXL2) that increases levels of FBXLs protein, thus promoting Aurora B degradation. BC-1258 induces mitotic arrest and apoptosis of tumorigenic cells. Also BC-1258 inhibits tumor formation in athymic nude mice.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.