SML1110
Sigma-Aldrich
Adaphostin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[(2,5-Dihydroxyphenyl)methyl]amino]benzoic acid tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, NSC 680410, AG 957 Adamantyl Ester
Empirical Formula (Hill Notation):
C24H27NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
393.48
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(NCC2=CC(O)=CC=C2O)C=C1)OC34C[C@@]5([H])C[C@@](C[C@@](C5)([H])C4)([H])C3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-21-5-6-22(27)19(10-21)14-25-20-3-1-18(2-4-20)23(28)29-24-11-15-7-16(12-24)9-17(8-15)13-24/h1-6,10,15-17,25-27H,7-9,11-14H2/t15-,16+,17-,24-
InChI key
YJZSUCFGHXQWDM-ONHXBKDTSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
Adaphostin is a p210bcr/abl tyrosine kinase inhibitor displaying anti-proliferative activity in leukemia models, human prostate cancer cell line PC-3 and other cancer cell lines. Adaphostin is a potent inducer of myeloid cell death. Similarly to AG957, adaphostin appears to induce a degradation of WT and mutated Bcr/Abl.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Koutaroh Okada et al.
EBioMedicine, 41, 105-119 (2019-01-22)
Alectinib has shown a greater efficacy to ALK-rearranged non-small-cell lung cancers in first-line setting; however, most patients relapse due to acquired resistance, such as secondary mutations in ALK including I1171N and G1202R. Although ceritinib or lorlatinib was shown to be...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.