SML1115
Sigma-Aldrich
CP466722
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-3-(2-pyridinyl)-1H-1,2,4-Triazol-5-amine
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H15N7O2
Número de CAS:
Peso molecular:
349.35
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C2=CC=CC=N2)=NN1C3=NC=NC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C17H15N7O2/c1-25-13-7-10-12(8-14(13)26-2)20-9-21-16(10)24-17(18)22-15(23-24)11-5-3-4-6-19-11/h3-9H,1-2H3,(H2,18,22,23)
InChI key
ILBRKJBKDGCSCB-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
CP466722 is a competetive, reversible inhbitor of Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase. The compound CP466722 disrupts ATM-dependent checkpoint cell cylce events, and reverses ATM-dependent substrate phosphorylation and downstream signaling events following exposure to ionizing radiation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Codes
Xn
Risk Statement
22
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.