SML1267
Sigma-Aldrich
Bryostatin 3
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
[4S-[4R*(2E,4E),5R*,7E,9S*,11Z,13R*,15R*,17R*,19S*,21S*,25S*(S*),27S*,27aR*]]-2,4-Octadienoic acid,17-(acetyloxy)-4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,27a-docosahydro-5,15,21-trihydroxy-25-(1-hydroxyethyl)-11-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-6,6,16,16-tetramethyl-2,23-dioxo-5,27:9,13:15,19-triepoxy-2H-furo[2,3-e]oxacyclohexacosin-4-yl ester
Empirical Formula (Hill Notation):
C46H64O17
Número de CAS:
Peso molecular:
888.99
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
Bugula neritina (sponge)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Packaging
10 μg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
Bryostatin 3 is a potent protein kinase C activator with a Ki of 2.75 nM, and an antagonist to phorbol ester tumor promoter TPA. Bryostatin 3 is isolated from the bryozoan Bugula neritina.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.