SML1288
Sigma-Aldrich
Ophiopogonin D
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
25(R)-Ruscogenin 1-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)][β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-β-D-fucopyranoside, OJV-V, Deacetylophiopogonin C, (1β,3β,25R)-3-Hydroxyspirost-5-en-1-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-6-deoxy-β-D-galactopyranoside
Empirical Formula (Hill Notation):
C44H70O16
Número de CAS:
Peso molecular:
855.02
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
plant (Radix ophiopogonis)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@]9([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C44H70O16/c1-18-9-12-44(54-16-18)19(2)30-28(60-44)15-26-24-8-7-22-13-23(45)14-29(43(22,6)25(24)10-11-42(26,30)5)57-41-38(59-40-36(52)34(50)31(47)20(3)55-40)37(32(48)21(4)56-41)58-39-35(51)33(49)27(46)17-53-39/h7,18-21,23-41,45-52H,8-17H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-/m1/s1
InChI key
FHKHGNFKBPFJCB-LYLKFOBISA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
Ophiopogonin D is a steroidal glycoside extracted from Ophiopogon japonicas that promotes antioxidative protection of the cardiovascular system. Ophiopogonin D protects the heart against doxorubicin-induced autophagic injury by reduction of both ROS generation and the disruption of the mitochondrial membrane damage.
In rat cardiomyocytes, ophiopogonin D regulates Ca2+ homeostasis in vitro. OPD acts as an antioxidant against H2O2-stimulated endothelial injury. It possesses mild anti-apoptotic properties. It plays a protective role in doxycycline (DOX)-stimulated autophagy in cardiomyocytes.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Ophiopogonin D maintains Ca 2+ homeostasis in rat cardiomyocytes in vitro by upregulating CYP2J3/EETs and suppressing ER stress.
You WT, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 37(3), 368-368 (2016)
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.