SML1363
Sigma-Aldrich
IHR-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N,N′-1,4-Phenylenebis(2,5-dichlorobenzamide), N,N′-1,4-Phenylenebis2,5-dichloro-benzamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C20H12Cl4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
454.13
MDL number:
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1)NC2=CC=C(NC(C3=CC(Cl)=CC=C3Cl)=O)C=C2
InChI
1S/C20H12Cl4N2O2/c21-11-1-7-17(23)15(9-11)19(27)25-13-3-5-14(6-4-13)26-20(28)16-10-12(22)2-8-18(16)24/h1-10H,(H,25,27)(H,26,28)
InChI key
VCLHHRGZKNUOAQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
IHR-1 (inhibitor of hedgehog response 1) is a potent cell-membrane-impermeable Smo antagonist. IHR-1 blocks hedgehog induced movement of Smo into the primary cilium.
hcodes
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.