SML1373
Sigma-Aldrich
Angiotensin A trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ala-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe trifluoroacetate salt, Ang A trifluoroacetate salt, ARVYIHPF trifluoroacetate salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C49H71N13O10 · xC2HF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
1002.17 (free base basis)
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)CC(C=C4)=CC=C4O)=O)=O)=O)C
InChI
1S/C49H71N13O10/c1-6-28(4)40(46(69)58-36(24-32-25-53-26-55-32)47(70)62-21-11-15-38(62)44(67)59-37(48(71)72)23-30-12-8-7-9-13-30)61-43(66)35(22-31-16-18-33(63)19-17-31)57-45(68)39(27(2)3)60-42(65)34(56-41(64)29(5)50)14-10-20-54-49(51)52/h7-9,12-13,16-19,25-29,34-40,63H,6,10-11,14-15,20-24,50H2,1-5H3,(H,53,55)(H,56,64)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,67)(H,60,65)(H,61,66)(H,71,72)(H4,51,52,54)/t28-,29-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-/m0/s1
InChI key
CHCOFDZSJYMQMX-NOQNJSOHSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
Angiotensin A (Ang A) is an endogenous vasoconstrictor octapeptide. It is a derivative of angiotensin II (Ang II) that differs from Ang II in having alanine instead of aspartic acid as the first amino acid. Angiotensin A has similar affinity as Angiotensin II for AT1 and AT2 receptors with Ki values of 1.6 and 2.3 nM at AT1 and AT2 receptors.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.