SML1399
Sigma-Aldrich
CCT031374 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-1,1′-Biphenyl-4-yl-2-(2,3-dihydro-9H-imidazo1,2-abenzimidazol-9-yl)ethanone hydrobromide
Empirical Formula (Hill Notation):
C23H19N3O · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
434.33
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)CN3C4=C(C=CC=C4)N5C3=NCC5.HBr
InChI
1S/C23H19N3O.BrH/c27-22(19-12-10-18(11-13-19)17-6-2-1-3-7-17)16-26-21-9-5-4-8-20(21)25-15-14-24-23(25)26;/h1-13H,14-16H2;1H
InChI key
MPILENOYNNNGKO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
CCT031374 is an inhibitor of TCF-dependent transcription. CCT031374 is a selective β-catenin signaling inhibitor that decreases the intracellular/soluble β-cat level. CCT031374 inhibits  proliferation of numberous cancer cell lines by induction of apoptosis.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.