SML1419
Sigma-Aldrich
B32B3
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro1benzothieno2,3-dpyrimidin-4-yl)hydrazone
Empirical Formula (Hill Notation):
C19H17N5S
Número de CAS:
Peso molecular:
347.44
MDL number:
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
InChI key
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.