SML1435
Sigma-Aldrich
SPP86
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Isopropyl-3-(phenylethynyl)-1H-pyrazolo3,4-dpyrimidin-4-amine
Empirical Formula (Hill Notation):
C16H15N5
Número de CAS:
Peso molecular:
277.32
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(C#CC3=CC=CC=C3)=NN2C(C)C
InChI
1S/C16H15N5/c1-11(2)21-16-14(15(17)18-10-19-16)13(20-21)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11H,1-2H3,(H2,17,18,19)
InChI key
JQOIRTDBHMDWMT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
SPP86 is a potent cell permeable inihbitor of RET tyrosine kinase with an IC50 value of 8 nM and with some inhibitory activity at EphA1, FGFR1, Flt4, Lck and Yes. SPP86 does not inhibit p38, CSK, KIT, PDGF, Src or BCR-ABL. SPP86 inhibited RET-mediated activation of the PI3K/Akt and MAPK pathways at doses of 0.1- 1 μM in a cell line expressing oncogenic RET and inhibited RET-induced ERα phosphorylation and proliferation in MCF7 cells with an IC50 value of 1.0 μM, similar to tamoxifen.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.