SML1698
Sigma-Aldrich
TMPPAA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
trans-3-(4-Methoxyphenyl)-N-(pentan-3-yl)acrylamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H21NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
247.33
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(CC)NC(/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C15H21NO2/c1-4-13(5-2)16-15(17)11-8-12-6-9-14(18-3)10-7-12/h6-11,13H,4-5H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+
InChI key
SPXCFGAFVLQEJK-DHZHZOJOSA-N
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
TMPPAA is an allosteric agonist and positive allosteric modulator (PAM) of 5-HT3 receptor. TMPPAA behaves as both an agonist and a PAM at 5-HT3A receptors, not via binding at the orthosteric site.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.