SML1717
Sigma-Aldrich
RA-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-Phenylenebis(methylene)bis(3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 1,1′-[1,3-Phenylenebis(methylene)]-3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid ester
Empirical Formula (Hill Notation):
C22H16F2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
414.36
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(O)C(F)=C1)OCC2=CC=CC(COC(C3=CC(F)=C(O)C=C3)=O)=C2
Packaging
5, 25 mg in glass bottle
Biochem/physiol Actions
RA-2 is a selective pan-negative-gating modulator of KCa2/3 channels that potently inhibits both ex vivo and in vivo human KCa3.1 and all three human KCa2 channels subtypes. RA-2 right-shifts the KCa3.1 concentration-response curve for Ca2+-activation.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Certificado de Análisis
Certificado de origen
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.