SML2190
Sigma-Aldrich
BRD5529
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[4′-(Aminocarbonyl)[1,4′-bipiperidin]-1′-yl]-5-[(4-methylbenzoyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C25H31N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
465.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C(O)=O)=C(N3CCC(N4CCCCC4)(C(N)=O)CC3)N=C2)=O)C=C1
Biochem/physiol Actions
BRD5529 is a cell penetrant inhibitor of CARD9-TRIM62 interaction that binds to wt CARD9, preventing TRIM62 binding and ensuing inflammation. BRD5529 binding to CARD9 results in decrease ubiquitination.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Elizaveta S Leshchiner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(43), 11392-11397 (2017-10-27)
Advances in human genetics have dramatically expanded our understanding of complex heritable diseases. Genome-wide association studies have identified an allelic series of CARD9 variants associated with increased risk of or protection from inflammatory bowel disease (IBD). The predisposing variant of...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.