SML2300
Sigma-Aldrich
ADA-07
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
5-(adamantan-1-yl)-3-(hydroxyimino) indolin-2-one
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H20N2O2
Peso molecular:
296.36
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
yellow to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C1=N\O)NC(C1=C2)=CC=C2C34C[C@@H](C5)C[C@@H](C[C@@H]5C4)C3
Biochem/physiol Actions
ADA-07 is a potent and selective T-LAK cell-originated protein kinase (TOPK) inhibitor that binds to ATP-binding pocket. ADA-07 suppresses SUV-induced phosphorylation of ERK1/2, p38, and JNKs and subsequently inhibited AP-1 activity, and reduces SUV-induced skin carcinogenesis.
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Ge Gao et al.
Molecular cancer therapeutics, 16(9), 1843-1854 (2017-06-29)
Cumulative exposure to solar ultraviolet (SUV) irradiation is regarded as the major etiologic factor in the development of skin cancer. The activation of the MAPK cascades occurs rapidly and is vital in the regulation of SUV-induced cellular responses. The T-LAK...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.