SML2902
Sigma-Aldrich
LP-922056
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
LP 922056, 2-((6-Chloro-7-cyclopropylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C11H9ClN2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
300.78
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
LP-922056 is an orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling. LP-922056 stimulates endocortical bone formation in rodents and in humanized NOTUM mouse line.
WGK Germany
WGK 3
James E Tarver et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(6), 1525-1528 (2016-02-22)
A group of small molecule thienopyrimidine inhibitors of Notum Pectinacetylesterase are described. We explored both 2-((5,6-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acids and 2-((6,7-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acids. In both series, highly potent, orally active Notum Pectinacetylesterase inhibitors were identified.
Robert Brommage et al.
Bone research, 7, 2-2 (2019-01-10)
The disability, mortality and costs caused by non-vertebral osteoporotic fractures are enormous. Existing osteoporosis therapies are highly effective at reducing vertebral but not non-vertebral fractures. Cortical bone is a major determinant of non-vertebral bone strength. To identify novel osteoporosis drug...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.