SML3052
Sigma-Aldrich
ppTG21 trifluoroacetate salt
new
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
GLFHALLHLLHSLWHLLLHA-OH TFA salt, Gly-Leu-Phe-His-Ala-Leu-Leu-His-Leu-Leu-His-Ser-Leu-Trp-His-Leu-Leu-Leu-His-Ala TFA salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C115H173N31O22 · xC2HF3O2
Peso molecular:
2341.80 (free base basis)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
ppTG21 is an endosomolytic agent (pI 7.7, charge +1.3 @ pH 7.4) that facilitates cell type-specific gene editing by enabling endosome escape of Cas9 ribonucleoprotein (RNP) complex following its uptake via receptor-mediated endocytosis. Following liver-specific asialoglycoprotein receptor (ASGPr)-mediated delivery of ASGPr ligand (ASGPrL)-harboring & SV40 nuclear localization sequence (NLS)-bearing S. pyogenes Cas9 (Cas9-2lig-1NLS) RNP with EMX1-targeting sgRNA, target gene editing occurs only upon coincubation of the RNP in the presence of 30 molar equiv of ppTG21 (ave 4.8% indels in HepG2 cells vs. 0.2% indels without ppTG21).
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.