SRP0368

Sigma-Aldrich

Lok1 active human

recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)

Sinónimos:
PRO2729, Stk10, serine/threonine kinase 10
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

biological source

human

recombinant

expressed in baculovirus infected Sf9 cells

assay

≥70% (SDS-PAGE)

form

aqueous solution

mol wt

43.2 kDa

packaging

pkg of 10 μg

application(s)

activity assay: suitable
inhibition assay: suitable

NCBI accession no.

UniProt accession no.

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

Gene Information

human ... STK10(6793)

General description

Human recombinant LOK/STK10 (GenBank Accession No. NM_005990), aminoacids 1-348 with N-terminal His-tag, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.

Application

Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.

pictograms

Exclamation markHealth hazard

signalword

Danger

Hazard Codes

T

Risk Statement

61

Safety Statement

53-45

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 2

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis
Sarah A Walter et al.
The Journal of biological chemistry, 278(20), 18221-18228 (2003-03-18)
The Ste20 family of serine/threonine kinases plays an important role in numerous cellular functions such as growth, apoptosis, and morphogenesis. We have identified a previously cloned but uncharacterized family member termed Stk10, which is a human homolog of murine Lok...
Li Tao et al.
The Biochemical journal, 363(Pt 1), 175-182 (2002-03-21)
T-cell activation requires signals from both the T-cell receptor (TcR) and other co-stimulatory molecules such as CD28. TcR- and CD28-mediated signals are integrated during T-cell activation resulting in the expression of cytokine genes such as interleukin-2 (IL-2). An enhancer element...

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.